주요 문서
ENAH93E73F49
Enamine
but-3-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
202.15
MDL number:
Iupac Name
but-3-yn-1-yl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C5H5F3O3S/c1-2-3-4-11-12(9,10)5(6,7)8/h1H,3-4H2
InChI key
XFVIATXXUXJZDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138070
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)