주요 문서
ENAH93E73EB7
Enamine
4-[3-(4-chlorobutoxy)propoxy]butan-1-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
238.75
MDL number:
Iupac Name
4-(3-(4-chlorobutoxy)propoxy)butan-1-ol
Inchi Code
1S/C11H23ClO3/c12-6-1-3-8-14-10-5-11-15-9-4-2-7-13/h13H,1-11H2
InChI key
NPDFZPVUEJJXOH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22991136
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-22991136
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)