주요 문서
ENAH908467D3
Enamine
2-chloro-N-pentylpyridine-3-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
262.76
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-pentyl-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C10H15ClN2O2S/c1-2-3-4-8-13-16(14,15)9-6-5-7-12-10(9)11/h5-7,13H,2-4,8H2,1H3
InChI key
BUQRXOHGWJMWRA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10183922
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)