주요 문서
ENAH9084452B
Enamine
10-chloro-12-methyl-7-thia-2,4,5-triazatricyclo[6.4.0.0,2,6]dodeca-1(12),3,5,8,10-pentaene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.69
MDL number:
Iupac Name
7-chloro-5-methylbenzo[4,5]thiazolo[2,3-c][1,2,4]triazole
Inchi Code
1S/C9H6ClN3S/c1-5-2-6(10)3-7-8(5)13-4-11-12-9(13)14-7/h2-4H,1H3
InChI key
CGZUMUOXOQDFKW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1699532
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)