주요 문서
ENAH908237B3
Enamine
5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.61
MDL number:
Iupac Name
5-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3ClF4O3S/c8-16(13,14)6-3-4(9)1-2-5(6)15-7(10,11)12/h1-3H
InChI key
FPYDXCBBYOEDSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535036
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535036
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)