주요 문서
ENAH908237A9
Enamine
7-methyl-6-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.7
MDL number:
Iupac Name
7-methyl-6-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c1-8-3-6-9(7-10-8)4-2-5-9;/h8,10H,2-7H2,1H3;1H
InChI key
NPXWCRJVNMXFFA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542689
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542689
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)