주요 문서
ENAH90823792
Enamine
2-(trifluoromethyl)pyridine-4-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.18
MDL number:
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)pyridine-4-sulfonamide
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O2S/c7-6(8,9)5-3-4(1-2-11-5)14(10,12)13/h1-3H,(H2,10,12,13)
InChI key
HQUDYRRWNJTOPC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541797
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541797
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)