주요 문서
ENAH9082376C
Enamine
3-(2,4-difluorophenyl)azetidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.63
MDL number:
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2N.ClH/c10-7-1-2-8(9(11)3-7)6-4-12-5-6;/h1-3,6,12H,4-5H2;1H
InChI key
CCCVQANFNFTDFZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493306
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7493306
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)