주요 문서
ENAH90823766
Enamine
1-methyl-1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[3,4-b][1,4]diazepine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.14
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b][1,4]diazepine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3.2ClH/c1-12-6-2-4-11-8-7-10-5-3-9(8)12;;/h3,5,7,11H,2,4,6H2,1H3;2*1H
InChI key
QITOFBDPJFREMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464610
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464610
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)