주요 문서
ENAH90823733
Enamine
1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzothiazepine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.26
MDL number:
mp
85-88
Iupac Name
1,2,3,5-tetrahydro-4,1-benzothiazepine
Inchi Code
1S/C9H11NS/c1-2-4-9-8(3-1)7-11-6-5-10-9/h1-4,10H,5-7H2
InChI key
IYXJNKJVUJDDPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6770357
Melting Point
85-88
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6770357
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)