주요 문서
ENAH90823564
Enamine
2-thiabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.66
MDL number:
Iupac Name
2-thiabicyclo[2.1.1]hexan-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NS.ClH/c6-5-1-4(2-5)7-3-5;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI key
GANRCCFBRFWBCU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540362
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7540362
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)