주요 문서
ENAH908234D7
Enamine
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.21
MDL number:
Iupac Name
5-azaspiro[3.4]octane-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c9-7(11)10-6-2-5-8(10)3-1-4-8/h1-6H2,(H2,9,11)
InChI key
ULVBYRZOAJVDDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2979589
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)