주요 문서
ENAH90823420
Enamine
4-(methoxymethyl)piperidine-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.23
MDL number:
Iupac Name
4-(methoxymethyl)-1-piperidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-12-6-7-2-4-10(5-3-7)8(9)11/h7H,2-6H2,1H3,(H2,9,11)
InChI key
OQUWLUQUYZGKAD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5015733
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-5015733
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)