주요 문서
ENAH90823392
Enamine
3-(tert-butoxy)azetidine-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.23
MDL number:
Iupac Name
3-(tert-butoxy)azetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C8H16N2O2/c1-8(2,3)12-6-4-10(5-6)7(9)11/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,9,11)
InChI key
RWRUGVSZYWKVKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494416
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494416
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)