주요 문서
ENAH9082336A
Enamine
2,4,7-trimethyl-1,10-phenanthroline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
222.29
MDL number:
Iupac Name
2,4,7-trimethyl-1,10-phenanthroline
Inchi Code
1S/C15H14N2/c1-9-6-7-16-14-12(9)4-5-13-10(2)8-11(3)17-15(13)14/h4-8H,1-3H3
InChI key
RWHMFNNPBWGBTM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501700
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7501700
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)