주요 문서
ENAH9082335C
Enamine
3-(4-fluorophenyl)azetidine-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.21
MDL number:
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)azetidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C10H11FN2O/c11-9-3-1-7(2-4-9)8-5-13(6-8)10(12)14/h1-4,8H,5-6H2,(H2,12,14)
InChI key
XIWWDDUXQIRRDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494388
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494388
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)