주요 문서
ENAH9082334A
Enamine
[(1R,2S)-2-(hydroxymethyl)cyclopropyl]methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
102.13
MDL number:
Iupac Name
((1R,2S)-cyclopropane-1,2-diyl)dimethanol
Inchi Code
1S/C5H10O2/c6-2-4-1-5(4)3-7/h4-7H,1-3H2/t4-,5+
InChI key
SWXDNKVUVKMURJ-SYDPRGILSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7369839
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7369839
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)