주요 문서
ENAH908232E9
Enamine
[(1-methanesulfonylpiperidin-4-yl)methyl]urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.31
MDL number:
Iupac Name
1-((1-(methylsulfonyl)piperidin-4-yl)methyl)urea
Inchi Code
1S/C8H17N3O3S/c1-15(13,14)11-4-2-7(3-5-11)6-10-8(9)12/h7H,2-6H2,1H3,(H3,9,10,12)
InChI key
RBSBLLJCVHSJMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539707
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)