주요 문서
ENAH908232E7
Enamine
2-phenylmorpholine-4-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
MDL number:
Iupac Name
2-phenylmorpholine-4-carboxamide
Inchi Code
1S/C11H14N2O2/c12-11(14)13-6-7-15-10(8-13)9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,12,14)
InChI key
CTWIHNPPBQFQLI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535253
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7535253
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)