주요 문서
ENAH90823125
Enamine
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentane-1-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.22
MDL number:
Iupac Name
1-(2,5-difluorophenyl)cyclopentanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H11F2N/c13-9-3-4-11(14)10(7-9)12(8-15)5-1-2-6-12/h3-4,7H,1-2,5-6H2
InChI key
VZZQYPYLUHXRMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7549147
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)