주요 문서
ENAH908230E5
Enamine
1-(azetidin-3-yl)-3,3-difluoropyrrolidine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
235.1
MDL number:
Iupac Name
1-(azetidin-3-yl)-3,3-difluoropyrrolidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F2N2.2ClH/c8-7(9)1-2-11(5-7)6-3-10-4-6;;/h6,10H,1-5H2;2*1H
InChI key
LMNIZKOIRDXIJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7404231
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7404231
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)