주요 문서
ENAH908230CC
Enamine
tert-butyl 4-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
310.35
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 4-(2-hydroxy-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C18H18N2O3/c1-18(2,3)23-16(21)12-8-10-13(11-9-12)20-15-7-5-4-6-14(15)19-17(20)22/h4-11H,1-3H3,(H,19,22)
InChI key
WPVMUAVVINYWOD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541258
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541258
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)