주요 문서
ENAH908230B6
Enamine
methyl 5-chloro-4-methylthiophene-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.65
MDL number:
Iupac Name
methyl 5-chloro-4-methylthiophene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H7ClO2S/c1-4-5(7(9)10-2)3-11-6(4)8/h3H,1-2H3
InChI key
FRGPZMUVVNASOX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3523387
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3523387
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)