주요 문서
ENAH90822FFF
Enamine
9-thiabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.25
MDL number:
mp
210-211
Iupac Name
9-thiabicyclo[3.3.1]nonan-3-one
Inchi Code
1S/C8H12OS/c9-6-4-7-2-1-3-8(5-6)10-7/h7-8H,1-5H2
InChI key
RCONYUCQGTXZGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228716
Melting Point
210-211
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1228716
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)