주요 문서
ENAH90822FBF
Enamine
6-oxo-octahydro-1H-2-benzopyran-4a-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
Iupac Name
6-oxooctahydro-4aH-isochromene-4a-carbonitrile
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c11-7-10-3-4-13-6-8(10)1-2-9(12)5-10/h8H,1-6H2
InChI key
LSUSLSZODYGGJN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494451
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494451
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)