주요 문서
ENAH90822F94
Enamine
ethyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.22
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4,4-dimethoxy-3-oxopentanoate
Inchi Code
1S/C9H16O5/c1-5-14-8(11)6-7(10)9(2,12-3)13-4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
UEXPBCWEQVAAMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541246
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7541246
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)