주요 문서
ENAH90822F4D
Enamine
4-benzoylpiperidine-1-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.28
MDL number:
Iupac Name
4-benzoylpiperidine-1-carboxamide
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c14-13(17)15-8-6-11(7-9-15)12(16)10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9H2,(H2,14,17)
InChI key
DHLJMSLCDKCVRA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536337
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536337
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)