주요 문서
ENAH90822F36
Enamine
3-isothiocyanatophenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.19
MDL number:
mp
59-62
Iupac Name
3-isothiocyanatophenol
Inchi Code
1S/C7H5NOS/c9-7-3-1-2-6(4-7)8-5-10/h1-4,9H
InChI key
BWZDLMGVEVSNBI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271459
Melting Point
59-62
픽토그램
CorrosionExclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4271459
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)