주요 문서
ENAH90822ECC
Enamine
piperazine-1-carbonyl fluoride hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.6
MDL number:
Iupac Name
piperazine-1-carbonyl fluoride hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9FN2O.ClH/c6-5(9)8-3-1-7-2-4-8;/h7H,1-4H2;1H
InChI key
XAYIGCUJRPCTKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542737
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542737
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)