주요 문서
ENAH90822DD8
Enamine
3,3-bis(methoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.22
MDL number:
Iupac Name
3,3-bis(methoxymethyl)-6-oxabicyclo[3.1.0]hexane
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-10-5-9(6-11-2)3-7-8(4-9)12-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChI key
VQMQUHNRQLAGPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6736377
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)