주요 문서
ENAH90822BF7
Enamine
3-bromo-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.01
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-4-methoxy-6-(trifluoromethyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C6H4BrF3N2O/c1-13-3-2-4(6(8,9)10)11-12-5(3)7/h2H,1H3
InChI key
JGWBKZNNGYJBNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464909
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464909