주요 문서
ENAH90822BF3
Enamine
2-methylpyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.16
MDL number:
Iupac Name
2-methylpyrazolo[1,5-b]pyridazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-7(8(12)13)6-3-2-4-9-11(6)10-5/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI key
XDQNHPWJUJTRMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539309
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7539309
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)