주요 문서
ENAH90822BE9
Enamine
4-tert-butyl-1,2-oxazole-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.18
MDL number:
Iupac Name
4-(tert-butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H11NO3/c1-8(2,3)5-4-12-9-6(5)7(10)11/h4H,1-3H3,(H,10,11)
InChI key
FFDTXTUPVZAUAU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542440
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542440
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)