주요 문서
ENAH90822BDD
Enamine
5-chloro-1-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.62
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-1-cyclopropyl-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-4-6(8(12)13)7(9)11(10-4)5-2-3-5/h5H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
PAYRLENZKCTEGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2910826
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2910826
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)