주요 문서
ENAH90822B6D
Enamine
tert-butyl N-[2-(cyclopentylamino)ethyl]carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
228.33
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-(cyclopentylamino)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-9-8-13-10-6-4-5-7-10/h10,13H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
BUFBKMYBMJMTNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6193655
픽토그램
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6193655
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)