주요 문서
ENAH90822B1F
Enamine
potassium trifluoro({spiro[2.3]hexan-5-yl}methyl)boranuide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
202.07
MDL number:
Iupac Name
potassium trifluoro(spiro[2.3]hexan-5-ylmethyl)borate
Inchi Code
1S/C7H11BF3.K/c9-8(10,11)5-6-3-7(4-6)1-2-7;/h6H,1-5H2;/q-1;+1
InChI key
FUIQLWPGJRQHHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536706
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536706
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)