주요 문서
ENAH90822A89
Enamine
2-[2,6-diethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.29
MDL number:
Iupac Name
2-(2,6-diethyl-4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C14H18O4/c1-4-9-6-11(14(17)18-3)7-10(5-2)12(9)8-13(15)16/h6-7H,4-5,8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
FULKCSJIGLTLNA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7473380
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7473380
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)