주요 문서
ENAH90822931
Enamine
3-[(1-methylpiperidin-4-yl)oxy]propanoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.7
MDL number:
Iupac Name
3-((1-methylpiperidin-4-yl)oxy)propanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO3.ClH/c1-10-5-2-8(3-6-10)13-7-4-9(11)12;/h8H,2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
InChI key
IUUYSMLYWKANJP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544377
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7544377
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)