주요 문서
ENAH908228A7
Enamine
methyl 3-(2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-3-yl)propanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
270.76
MDL number:
Iupac Name
methyl 3-(2-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,8-naphthyridin-3-yl)propanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O2.ClH/c1-9-10(5-6-12(16)17-2)8-11-4-3-7-14-13(11)15-9;/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,15);1H
InChI key
PJUNVGJPFTYPSP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551525
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7551525
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)