주요 문서
ENAH9082279D
Enamine
3-bromo-6-chloro-7-fluoro-1-benzofuran
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.47
MDL number:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-7-fluorobenzofuran
Inchi Code
1S/C8H3BrClFO/c9-5-3-12-8-4(5)1-2-6(10)7(8)11/h1-3H
InChI key
DYJQSZWGQLXVLL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492596
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492596
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)