주요 문서
ENAH90822790
Enamine
2-bromo-4-(pentafluoroethyl)thiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.04
MDL number:
Iupac Name
2-bromo-4-(perfluoroethyl)thiophene
Inchi Code
1S/C6H2BrF5S/c7-4-1-3(2-13-4)5(8,9)6(10,11)12/h1-2H
InChI key
DARVYUHYCYARDB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534916
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7534916
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)