주요 문서
ENAH9082277D
Enamine
6-chloro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.6
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-1,7-naphthyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5ClN2O2/c10-8-2-5-1-6(9(13)14)3-11-7(5)4-12-8/h1-4H,(H,13,14)
InChI key
UCVMKIKIJBVPKN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537179
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7537179
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)