주요 문서
ENAH908226FF
Enamine
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
324.94
MDL number:
Iupac Name
1-(2-bromo-5-iodophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6BrIO/c1-5(11)7-4-6(10)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
XMWZVLARPQXKRB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2948047
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)