주요 문서
ENAH9082267B
Enamine
5-bromo-6-fluoro-N-methylpyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.03
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-6-fluoro-N-methylpyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6BrFN2/c1-9-5-3-2-4(7)6(8)10-5/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI key
DGYJVRIDGJGFGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542676
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7542676
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)