주요 문서
ENAH908224DB
Enamine
4-(bromomethyl)oxolan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.01
MDL number:
Iupac Name
4-(bromomethyl)dihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c6-2-4-1-5(7)8-3-4/h4H,1-3H2
InChI key
CIWABXYBFHMJFP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536165
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536165
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)