주요 문서
ENAH908221E7
Enamine
4-(prop-2-yn-1-yl)cyclohex-2-en-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
134.18
MDL number:
Iupac Name
4-(prop-2-yn-1-yl)cyclohex-2-en-1-one
Inchi Code
1S/C9H10O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h1,4,6,8H,3,5,7H2
InChI key
IMWMKEOKKBQLDI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492389
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7492389
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)