주요 문서
ENAH908221E5
Enamine
hept-6-ynal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
110.16
MDL number:
Iupac Name
6-heptynal
Inchi Code
1S/C7H10O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1,7H,3-6H2
InChI key
UIRZQOFYQKICOZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6210285
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)