주요 문서
ENAH90822142
Enamine
(3,3-dimethylpiperidin-2-yl)methanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.69
MDL number:
Iupac Name
(3,3-dimethylpiperidin-2-yl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO.ClH/c1-8(2)4-3-5-9-7(8)6-10;/h7,9-10H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI key
FGYJVRPUQYPRAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494093
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7494093
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)