주요 문서
ENAH90822054
Enamine
(2-methylbut-3-yn-2-yl)(propan-2-yl)amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.67
MDL number:
mp
204-206
Iupac Name
N-isopropyl-2-methylbut-3-yn-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15N.ClH/c1-6-8(4,5)9-7(2)3;/h1,7,9H,2-5H3;1H
InChI key
TVLURNPYHLWXKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536671
Melting Point
204-206
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7536671
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)