주요 문서
ENAH9082200F
Enamine
2-ethynyl-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
124.17
MDL number:
Iupac Name
2-ethynyl-5-methyl-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H4N2S/c1-3-5-7-6-4(2)8-5/h1H,2H3
InChI key
XVOKQHFZVPVYSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216566
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1216566
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)